Przejdź do
738883
1-Methyl-2-azaadamantane-N-oxyl
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
97%
Synonim(y):
1-Me-AZADO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
369,00 zł
276,75 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Form:
solid
276,75 zł
Cena katalogowa369,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
87-93 °C
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC12CC3CC(CC(C3)N1[O])C2
InChI
1S/C10H16NO/c1-10-5-7-2-8(6-10)4-9(3-7)11(10)12/h7-9H,2-6H2,1H3
InChI key
IBNXYCCLPCGKDM-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
1-Methyl-2-azaadamantane-N-oxyl (1-Me-AZADO), a sterically less hindered nitroxyl radical, is widely used as catalyst. It is chemically stable and exhibits superior catalytic performance.
Application
Catalytic oxidant for greener oxidation of alcohols under aerobic, solvent-free conditions. Recoverable and recyclable.
Solvent free aerobic oxidation of alcohols with 1-methyl-2-azaadamantane N-oxyl as a recyclable catalyst through phase separation
1-Methyl-2-azaadamantane-N-oxyl (1-Me-AZADO) may be employed as catalyst for the aerobic oxidation of alcohols and sterically hindered alcohols.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
701718767727277762
description
97%
description
90%
description
97%
description
98%, optical purity ee: 96% (GLC)
assay
97%
assay
90%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
solid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
87-93 °C
mp
182-189 °C (D)
mp
200-239 °C
mp
-
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
-
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
, Aligned
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)