178721
(Diacetoxyiodo)benzene
98%
Synonim(y):
Iodobenzene I,I-diacetate, Iodosobenzene I,I-diacetate
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
mp
161-163 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(OI(OC(C)=O)C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.