Merck
632295
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethanethiol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4570 (lit.)
bp
79 °C/0.7 mmHg (lit.)
gęstość
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
thiol
ciąg SMILES
COCCOCCS
InChI
1S/C5H12O2S/c1-6-2-3-7-4-5-8/h8H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
CDBORKXXLPAUKJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)