Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 555,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł 1342,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102379
Assay:
98%
Form:
liquid
555,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
4.15 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
contains
0.5-1.4% n-butyl mercaptan as stabilizer
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CS1
InChI
1S/C2H4S/c1-2-3-1/h1-2H2
InChI key
VOVUARRWDCVURC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Ethylene sulfide is generally used in the preparation of organosulfur compounds, especially for mercaptoethylation of primary and secondary amines to obtain aminothiols.
- It is used in the synthesis of dendritic thioether ligands to stabilize gold nanoparticles (Au NPs).
- Chitosan can be chemically modified by treating ethylene sulfide to obtain a biopolymer for the removal of divalent cations from aqueous solutions.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description analytical standard | description anhydrous, ≥99.0% |
| assay 98% | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 55-56 °C (lit.) | bp 38 °C (lit.) | bp 38 °C (lit.) |
| density 1.01 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.846 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.846 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.495 (lit.) | refractive index n20/D 1.435 | refractive index n20/D 1.435 (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?