Przejdź do
M4007
2,2′-Thiodiethanethiol
technical grade, 90%
Synonim(y):
2-Mercaptoethyl sulfide, Bis(2-mercaptoethyl) sulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
516,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HSCH2CH2)2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.32
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-671-0
Beilstein/REAXYS Number:
1445994
MDL number:
Assay:
90%
Form:
liquid
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5961 (lit.)
bp
135-136 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether, thiol
SMILES string
SCCSCCS
InChI
1S/C4H10S3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16678288561T30007
description
technical grade, 90%
description
≥99%
description
purum, ≥95.0% (GC)
description
98%
assay
90%
assay
≥99%
assay
≥95.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
135-136 °C/10 mmHg (lit.)
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
bp
-
density
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.5961 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5215 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5215 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)