Merck
736678
Sigma-Aldrich
Tetra(ethylene glycol) dithiol
97%
Synonim(y):
2,2′-[2,2′-Oxybis(ethane-2,1-diyl)bis(oxy)]diethanethiol, Diethylene glycol di(ethanethiol)
Wybierz wielkość
500 MG
659,00 zł
659,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
659,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
659,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502
gęstość
1.100 g/mL at 25 °C
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
SCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C8H18O3S2/c12-7-5-10-3-1-9-2-4-11-6-8-13/h12-13H,1-8H2
Klucz InChI
MCINHQIUGNVTLG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)