Merck
QBD10792
Sigma-Aldrich
m-dPEG®4-thiol
>95% (HPLC)
Synonim(y):
m-PEG4-thiol, mPEG-thiol, mPEG4-SH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20O4S
Masa cząsteczkowa:
224.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352105
NACRES:
NA.22
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
SCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C9H20O4S/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7-13-8-9-14/h14H,2-9H2,1H3
Klucz InChI
VXEBAWYHFQRROQ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
m-dPEG4-tiol jest monodyspersyjnym odczynnikiem PEGylacji przeznaczonym do modyfikacji powierzchni złota i srebra lub biomolekuł zawierających wolne, dostępne powierzchniowo tiole. Rozpórka PEG (dPEG) o pojedynczej masie cząsteczkowej i dyskretnej długości ma 14 atomów (15,8 Å). Jeden koniec elementu dystansowego zakończony jest grupą metylową, podczas gdy drugi koniec zakończony jest grupą sulfhydrylową. Grupa sulfhydrylowa tworzy wiązania datywne ze złotem i disulfidy z wolnymi tiolami w warunkach nieredukujących.
Informacje prawne
Produkty chronione patentem amerykańskim nr 7,888,536 i 8,637,711 oraz patentem europejskim nr 1,594,440 i 2,750,681.
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jong Young Choi et al.
ACS nano, 7(3), 2627-2633 (2013-02-14)
In this work, we report a novel polymerase chain reaction (PCR)-free variable-number tandem repeat (VNTR) typing method using a T-shaped gold nanoparticle-DNA monoconjugate, called the "watching-gene assay". The T-shaped DNA probe was synthesized by "click" chemistry and linked with the
Yung-Chieh Chan et al.
ACS omega, 3(2), 1627-1634 (2018-07-20)
The matrix metalloproteinases (MMPs) are well-known mediators that are activated in tumor progression. MMP2 is a kind of gelatinase in extracellular matrix remodeling and cancer metastasis processes. MMP2 secretion increased in many types of cancer diseases, and its abnormal expression