Kluczowe dokumenty
02390
1,2-Ethanedithiol
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1,2-Dimercaptoethane, Dithioglycol, Ethylene mercaptan
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
4.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.558 (lit.)
n20/D 1.558
bp
144-146 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
gęstość
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thiol
ciąg SMILES
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- 1,3-Dithiolanes by reacting with aldehydes or ketones.
- Dithiazepan-3-yl-alkanoic acids by cyclocondensation reaction with amino acids and formaldehyde.
- EDT can also be used as a scavenger in solid phase peptide synthesis for the efficient deprotection of the peptide resin.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?