Merck
B85404
Sigma-Aldrich
1,4-Butanedithiol
97%
Synonim(y):
1,4-Dimercaptobutane, Tetramethylene dimercaptan
About This Item
Wzór liniowy:
HS(CH2)4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.25
Beilstein:
1697080
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
tw
105-106 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/C4H10S2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
SMTOKHQOVJRXLK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Markus Muttenthaler et al.
Nature protocols, 10(7), 1067-1083 (2015-06-19)
Solid-phase peptide synthesis (SPPS) using tert-butyloxycarbonyl (Boc)/benzyl (Bzl) chemistry is an indispensable technique in many laboratories around the globe, and it provides peptides to the pharmaceutical industry and to thousands of scientists working in basic research. The Boc/Bzl strategy has