Merck
556912
Sigma-Aldrich
Isooctyl 3-mercaptopropionate
≥99%
Synonim(y):
Isooctyl β-mercaptopropionate, Isooctyl mercaptopropionate
Wybierz wielkość
100 G
324,00 zł
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
324,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HS-CH2CH2COOC8H17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
109-112 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCCCCOC(=O)CCS
InChI
1S/C11H22O2S/c1-10(2)6-4-3-5-8-13-11(12)7-9-14/h10,14H,3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
ZHUWXKIPGGZNJW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Polymerization modifier: crosslinking agent, chain transfer agent
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)