Merck
524328
Sigma-Aldrich
5-Iodosalicylaldehyde
97%
Wybierz wielkość
1 G
462,00 zł
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
462,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
lC6H3(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
98-100 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
iodo
ciąg SMILES
Oc1ccc(I)cc1C=O
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
Klucz InChI
PDFVIWFKGYODKD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Iodosalicylaldehyd jest pochodną salicylaldehydu.
Zastosowanie
Aldehyd 5-jodosalicylowy może być stosowany do syntezy:
  • aldehyd 5-formylosalicylowy[1]
  • aldehyd 5-orto-karboranylosalicylowy[2]
  • nowe ligandy salenowe(N,N′-bis(salicylideno)etylenodiaminy), które są związane z p-acylotio(fenyloacetylenem)n łącznikiem[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 5-ortho-Carboranylsalicylaldehyde and an Indolinospirobenzopyran.
Lee SH, et al.
Synthetic Communications, 39(22), 4069-4078 (2009)
An efficient and convenient synthesis of 5-formylsalicylaldehyde.
Lee SH, et al.
Synthetic Communications, 30(6), 1003-1008 (2000)
Synthesis and catalytic properties of p-acylthio (phenylacetylene) n substituted chiral manganese salen complexes.
Nielsen M and Gothelf KV.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19 (2001)