Merck
I10600
Sigma-Aldrich
5-Iodosalicylic acid
technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H3(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
mp
189-191 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(I)ccc1O
InChI
1S/C7H5IO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
Klucz InChI
SWDNKOFGNPGRPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luís Gales et al.
Biochimica et biophysica acta, 1784(3), 512-517 (2007-12-25)
Transthyretin (TTR) is a plasma homotetrameric protein associated with senile systemic amyloidosis and familial amyloidotic polyneuropathy. In theses cases, TTR dissociation and misfolding induces the formation of amyloidogenic intermediates that assemble into toxic oligomeric species and lead to the formation