Merck
526274
Sigma-Aldrich
5-Fluorosalicylaldehyde
97%
Synonim(y):
5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
82-85 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(F)cc1C=O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
Klucz InChI
FDUBQNUDZOGOFE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Fluorosalicylaldehyde can be synthesized from 4-fluorophenol.
Zastosowanie
5-Fluorosalicylaldehyde may be used to synthesize:
  • managanese (III) complex [MnLa1,3-N3)]n [H2La = N,N′-bis(5-fluorosalicylidene)-1,2-diaminoethane]
  • enantiopure 4-amino-6-fluoro-3-(hydroxymethyl)chromanes
  • 4,4′-difluoro-2,2′-[(hydrazine-1,2-diylidene)bis(methanylylidene)]-diphenol
  • N,N′-bis(5-fluoro-2-hydroxybenzylidene)ethylenediamine
  • N,N′-(2-hydroxypropane-1,3-diyl)-bis(salicylaldimine (H2L)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and crystal structure of a novel tri-nuclear nickel (II) complex derived from N, N'-(2-hydroxypropane-1, 3-diyl) bis (salicylaldimine).
Cui YM, et al.
Russian Journal of Coordination Chemistry, 40(10), 768-772 (2014)
Synthesis, Characterization and Crystal Structures of N, N'-bis (5-Fluoro-2-hydroxybenzylidene)-ethylenediamine and 4, 4'-Difluoro-2, 2'-[(hydrazine-1, 2-diylidene) bis (methanylylidene)] diphenol.
Zhang WM, et al.
Asian Journal of Chemistry, 26(22), 7843-7843 (2014)
Manganese (III) complexes derived from bis-Schiff bases: Synthesis, structures, and antimicrobial activity.
Liu QR, et al.
Russian Journal of Coordination Chemistry, 40(10), 757-763 (2014)
Large perturbations of long-range n J (1H, 1H) and n J (1H, 19F) by the intramolecular hydrogen bonds in 2-mercaptobenzaldehyde, salicylaldehyde, and some derivatives. Reference structures for intramolecular hydrogen bonds.
Schaefer T, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 71(7), 960-967 (1993)
Synthesis of Enantiopure 4-Amino-6-fluoro-3-(hydroxymethyl) chromanes via Intramolecular Nitrone Cycloadditions.
Broggini G, et al.
J. Chem. Res. Synop., 2, 36-37 (1997)