Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 952,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OC6H3-2-(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-765-1
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
952,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
bp
263-264 °C (lit.)
mp
66-68 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
CCOc1cccc(C=O)c1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-10)9(8)11/h3-6,11H,2H2,1H3
InChI key
OFQBYHLLIJGMNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 263-264 °C (lit.) | bp 115-116 °C/760 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| form solid | form liquid | form powder | form liquid |
| mp 66-68 °C (lit.) | mp - | mp 134-138 °C | mp - |
| functional group aldehyde | functional group chloro, alkyl halide | functional group ketone, nitrile | functional group hydroxyl |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?