Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 292,00 zł 248,20 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 703,00 zł |
Informacje o tej pozycji
248,20 zł
Cena katalogowa292,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
98%
mp
125-128 °C (lit.)
functional group
aldehyde, nitro
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(8(11)12)1-2-7(5)10/h1-4,10H
InChI key
IHFRMUGEILMHNU-UHFFFAOYSA-N
General description
The interaction of 2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde and chlorogenic acid (CHL) with the components of the rat hepatic glucose 6-phosphatase system was studied.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?