Merck
759724
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-hydroxy-3-iodobenzaldehyde
97%
Synonim(y):
5-Chloro-3-iodo-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Chloro-3-iodosalicylaldehyde
Wybierz wielkość
1 G
256,90 zł
256,90 zł
Cena katalogowa367,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
256,90 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4ClIO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
256,90 zł
Cena katalogowa367,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
87-92 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
iodo
ciąg SMILES
Oc1c(I)cc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
Klucz InChI
QNSRWUDUYCZRQJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)