Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 464,00 zł |
Informacje o tej pozycji
162,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
95-97 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 5%, clear, faintly yellow to greenish-yellow
functional group
aldehyde, chloro
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
InChI key
FABVMBDCVAJXMB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description ≥99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay ≥99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility ethanol: soluble 5%, clear, faintly yellow to greenish-yellow | solubility ethanol: 50, clear, colorless to faint yellow or tan (mg/mL) | solubility chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow | solubility chloroform: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 95-97 °C (lit.) | mp 54-57 °C (lit.) | mp 81-83 °C (lit.) | mp 129-131 °C (lit.) |
| functional group aldehyde, chloro | functional group fluoro | functional group chloro | functional group nitrile |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?