Przejdź do
454664
2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
98%
Synonim(y):
5-Methylsalicylaldehyde, 2,5-Cresotaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
432,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H3(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-357-6
Beilstein/REAXYS Number:
2040673
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
217 °C (lit.)
mp
54-57 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
Cc1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-3-8(10)7(4-6)5-9/h2-5,10H,1H3
InChI key
ILEIUTCVWLYZOM-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444553
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
liquid
mp
54-57 °C (lit.)
mp
-
bp
217 °C (lit.)
bp
204 °C/730 mmHg (lit.)
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)