Przejdź do
447706
5-Chlorosalicylaldehyde
98%
Synonim(y):
2-Hydroxy-5-chlorobenzaldehyde, 3-Chloro-6-hydroxybenzaldehyde, 4-Chloro-2-formylphenol, 5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Chloro-o-salicylaldehyde, 5-Chlorosalicyaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-244-4
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
100-102 °C (lit.)
functional group
aldehyde, chloro
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
InChI key
FUGKCSRLAQKUHG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B83207261815857858
description
98%
description
98%
description
99%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
100-102 °C (lit.)
mp
-
mp
95-97 °C (lit.)
mp
274-276 °C (dec.) (lit.)
form
solid
form
liquid
form
solid
form
powder
functional group
chloro, aldehyde
functional group
nitrile, bromo
functional group
aldehyde, chloro
functional group
iodo
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)