Merck
122130
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromosalicylaldehyde
98%
Wybierz wielkość
10 G
307,00 zł
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
307,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6H2-2-(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
82-83.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, yellow to brown
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
ciąg SMILES
Oc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
Klucz InChI
JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aldehyd 3,5-dibromosalicylowy reaguje z cyjanooctanami alkilowymi w obecności octanu amonu, dając 4H-chromeny[1].
Zastosowanie
3,5-dibromosalicylaldehyd został użyty w syntezie zasady Schiffa, 15N-znakowanej N-(3,5-dibromosalicylideno)-metyloaminy[2]. Został on użyty jako reagent do syntezy ligandów zasad Schiffa, które tworzą jednojądrowe kompleksy z miedzią(II), niklem(II), cynkiem(II) i kobaltem(II)[3].
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Z Rozwadowski
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 44(9), 881-886 (2006-06-03)
Deuterium isotope effects on 13C chemical shift of tetrabutylammonium salts of Schiff bases, derivatives of amino acids (glycine, L-alanine, L-phenylalanine, L-valine, L-leucine, L-isoleucine and L-methionine) and various ortho-hydroxyaldehydes in CDCl3 have been measured. The results have shown that the tetrabutylammonium
Haibo Ni et al.
Experimental neurology, 304, 102-113 (2018-03-09)
Receptor for activated protein kinase C 1 (RACK1) is a multifaceted scaffolding protein known to be involved in the regulation of signaling events required for neuronal protection. In the present study, we investigated the role of RACK1 in secondary brain
Shasad Sharif et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(10), 3375-3387 (2006-03-09)
The tautomeric equilibrium in a Schiff base, N-(3,5-dibromosalicylidene)-methylamine 1, a model for the hydrogen bonded structure of the cofactor pyridoxal-5'-phosphate PLP which is located in the active site of the enzyme, was measured by means of 1H and 15N NMR
Nazanin Kordestani et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(24), 8247-8264 (2020-06-09)
The enantiopure Schiff bases (R or S)-N-1-(phenyl)ethyl-2,4-X1,X2-salicylaldimine (X1, X2 = Cl, Br, I) coordinate to copper(ii) and provide pseudotetrahedral bis[(S or R)-N-1-(phenyl)ethyl-(2,4-X1,X2-salicylaldiminato-κ2N,O)]-Δ/Λ-Cu(ii) (Λ/Δ-Cu-R or Δ/Λ-Cu-S). An induced Λ and Δ-chirality at-metal centre has been launched along the C2-axis of the
[Colorimetric determination of 4-chloro-2-(o-chlorobenzoyl)-N-methyl-N alpha-glycylglycinanilide with 3,5-dibromsalicyladehyde (author's transl)].
R Ikenishi et al.
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 101(6), 532-537 (1981-06-01)