Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 231,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
I2C6H2-2-(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.91
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-117-2
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
109-110 °C (lit.)
functional group
aldehyde, iodo
SMILES string
Oc1c(I)cc(I)cc1C=O
InChI
1S/C7H4I2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
InChI key
MYWSBJKVOUZCIA-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Diiodosalicylaldehyde has been used in the synthesis of:
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 109-110 °C (lit.) | mp 79-83 °C (lit.) | mp 34-38 °C | mp 124-129 °C |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| functional group aldehyde | functional group bromo | functional group bromo | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/235/282/6821d888-68f9-4334-87b6-abf4792e4651/640/6821d888-68f9-4334-87b6-abf4792e4651.png)