439231
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide solution
10 wt. % in H2O
Synonim(y):
N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium hydroxide, Cetyltrimethylammonium hydroxide, Trimethylhexadecylammonium hydroxide
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
stężenie
10 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.351
gęstość
0.988 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Synthesis of microporous and mesoporous aluminosilicate molecular sieves such as MCM-41 and MCM-48.
- Hydrothermal preparation of manganese dioxide (MnO2) nanoflower.
- Synthesis of cetyltrimethylammonium hydroperoxide, a reagent used for promoting phosphate ester hydrolysis.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter