51030
Guanine hydrochloride
≥99.0%
Synonim(y):
2-Amino-6-hydroxypurine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0%
Postać
powder
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
strata
≤3.0% loss on drying
mp
≥300 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.NC1=Nc2[nH]cnc2C(=O)N1
InChI
1S/C5H5N5O.ClH/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3;/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11);1H
Klucz InChI
IBAOFQIOOBQLHE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3