Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-616-1
Beilstein/REAXYS Number:
117880
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI key
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Tymp(72962)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?