Przejdź do
A4669
Acycloguanosine
≥99% (HPLC), DNA polymerase inhibitor, powder
Synonim(y):
9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, Acyclovir
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
643,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
261-685-1
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
643,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acycloguanosine, ≥99% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 0.7 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL, DMSO: 7 mg/mL
ε (extinction coefficient)
11.8 at 256 nm at 1 mM
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
InChI key
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HV1S(3365), NP(4860)
General description
Acycloguanosine or acyclovir is a guanosine analog.
Application
Acycloguanosine has been used as an inhibitor of herpes simplex virus type I:
  • to serve as a positive control to compare the antiviral activities of mushroom extracts in cytotoxic assays using Vero cells[1]
  • in infection studies to test its effect on voltage-gated sodium channels (VGSC) using human dorsal root ganglion-derived neuronal (HD10.6) cells[2]
  • to test its effect on the interferon-stimulated gene (ISG) expression induction (Mx1 and ISG15) in human foreskin fibroblast cells[3]
Biochem/physiol Actions
Acycloguanosine is an antiviral agent and is converted to acycloguanosine triphosphate by herpes simplex virus thymidine kinase (HSV-TK). It competitively inhibits the viral DNA polymerase. It is less effective against cytomegalovirus and Epstein-Barr virus.[4] Acycloguanosine has been used to study herpes simplex virus latency.[4] It may act against human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) as well.[5]
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP438Y0002244Y0002242
Aciclovir British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP438
Aciclovir
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: 0.7 mg/mL, DMSO: 7 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)