Wybierz wielkość
256,00 zł
292,00 zł
319,00 zł
897,00 zł
256,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Thymine, ≥99%
InChI key
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
SMILES string
CC1=CNC(=O)NC1=O
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99%
form
powder
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
Quality Level
Gene Information
mouse ... Tymp(72962)
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| assay ≥99% | assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| mp ~320 °C (dec.) (lit.) | mp ~320 °C (dec.) (lit.) | mp ~320 °C (dec.) (lit.) | mp ~320 °C (dec.) (lit.) |
| Gene Information mouse ... Tymp(72962) | Gene Information mouse ... Tymp(72962) | Gene Information - | Gene Information - |
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?