Merck
45614
Supelco
Permethrin
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
250 MG
349,00 zł
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
349,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20Cl2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.29
Beilstein:
5765325
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
opis
mixture of cis and trans isomers
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CC1(C)C(\C=C(/Cl)Cl)C1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3
Klucz InChI
RLLPVAHGXHCWKJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Permethrin belongs to the pyrethroid class of insecticides.[1]
Zastosowanie
Permethrin may be used as an analytical reference standard for the determination of permethrin in:
  • Virgin olive oil samples by liquid-liquid extraction (LLE) or low-temperature precipitation followed by Sep-Pak alumina-N column clean-up and analysis using gas chromatography equipped with electron capture detector (GC-ECD).[1]
  • Whole blood samples by electron ionization GC coupled to mass spectrometry (MS) operating in selected ion monitoring (SIM) mode.[2]
  • Tomato sample extracts by high performance liquid chromatography (HPLC) with post-column photoderivatization and acetonitrile chemiluminescence based detection.[3]
  • Water samples by ultrasound-assisted emulsification-extraction (UAEE) and GC-negative ion chemical ionization (NCI) MS.[4]
  • Apple juice samples by matrix solid-phase dispersion (MSPD) and GC-MS.[5]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Komentarz do analizy
appearance: Yellow to brownish liquid, might be crystallized at room temperature
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Determination of nine pyrethroid insecticides by high-performance liquid chromatography with post-column photoderivatization and detection based on acetonitrile chemiluminescence.
Galera MM, et al.
Journal of Chromatography A, 1113(1-2), 191-197 (2006)
Electron ionization gas chromatography-mass spectrometric determination of residues of thirteen pyrethroid insecticides in whole blood.
Ramesh A and Ravi PE
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 802(2), 371-376 (2004)
Nigel B Perry et al.
Journal of natural products, 71(2), 258-261 (2008-02-01)
Clavigerin A ( 1) was isolated from the New Zealand liverwort Lepidolaena clavigera and shown to be a polyoxygenated bergamotane sesquiterpene with an unusual ring system. L. clavigera shows infraspecific variation, since 1 was the only clavigerin detected in a
A rapid and sensitive analytical method for the determination of 14 pyrethroids in water samples.
Feo ML, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(15), 2248-2253 (2010)
Determination of residues of endosulfan and five pyrethroid insecticides in virgin olive oil using gas chromatography with electron-capture detection.
Lentza-Rizos Ch, et al.
Journal of Chromatography A, 921(2), 297-304 (2001)
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.