Przejdź do
G6264
Guanosine
BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
9-(β-D-Ribofuranosyl)guanine, Guanine-9-β-D-ribofuranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
127,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
435,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
NACRES:
NA.75
EC Number:
204-227-8
Beilstein/REAXYS Number:
625911
127,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
0.05 M acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Application
Guanosine has been used:
  • as a ribonucleoside component of the basal medium to study its effects on Bacillus mojavensis′s anaerobic growth
  • as a component of the Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) to culture mouse-derived embryonic stem cells
  • as a component of the nucleoside solution to culture chicken embryonic stem cells
Biochem/physiol Actions
Guanosine is a purine nucleoside that exhibits important functions in cell metabolism. It has also shown neuroprotective and neurotrophic effects in glial cells, hippocampal neurons, and pheochromocytoma cells by inducing proliferation and differentiation and also exerting anti-apoptotic effects. Guanosine acts as a therapeutic agent against several neuropathologies. It exerts its effects against sepsis-induced cognitive impairment, hepatic encephalopathy, lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammation, ischemic injury, and azide-induced oxidative damage. Guanosine is suitable for use in cell culture applications as a precursor of guanosine monophosphate (GMP), guanosine diphosphate (GDP), guanosine triphosphate (GTP), and cyclic GMP (cGMP).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G6752A403675903
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
≥98%
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
≥97.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
biological source
synthetic
biological source
microbial
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
solubility
0.05 M acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
formic acid:water (1:1): 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanosine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)