Merck
474665
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridine-4,4′-dicarboxaldehyde
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
188 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C([H])=O
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-7-9-1-3-13-11(5-9)12-6-10(8-16)2-4-14-12/h1-8H
Klucz InChI
UJCACAOPZBJKIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,2′-bipirydyno-4,4′-dikarboksaldehyd jest organicznym blokiem budulcowym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)