Przejdź do
696722
3,4-Dibromothiophene-2,5-dicarboxaldehyde
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
794,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Br2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.95
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
794,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
functional group
aldehyde, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c(Br)c(C=O)sc1C=O
InChI
1S/C6H2Br2O2S/c7-5-3(1-9)11-4(2-10)6(5)8/h1-2H
InChI key
UIIQKZFRHPLSLU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)