Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.44
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
105-110 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc2n(CC(CC)CCCC)c3ccc(cc3c2c1)C([H])=O
InChI
1S/C22H25NO2/c1-3-5-6-16(4-2)13-23-21-9-7-17(14-24)11-19(21)20-12-18(15-25)8-10-22(20)23/h7-12,14-16H,3-6,13H2,1-2H3
InChI key
JWQOZEXSBKOAAL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form solid | form liquid |
| mp 105-110 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| functional group aldehyde | functional group - | functional group bromo, aldehyde | functional group iodo, alkyl halide |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?