Przejdź do
P62003
2-Pyridinecarboxaldehyde
99%
Synonim(y):
Picolinaldehyde, Pyridine-2-aldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
494,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-333-6
Beilstein/REAXYS Number:
105341
MDL number:
Assay:
99%
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5H
InChI key
CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Pyridinecarboxaldehyde has been used:
  • To synthesize chitosan based bifunctionalized adsorbent.
  • In the aldol addition reaction with pyruvate in the presence of 2-keto-3-deoxy-6-phosphogluconate aldolase (KDPG) catalyst to form (S)-4-hydroxy-2-keto-4-(2′-pyridyl)butyrate.
  • In the condensation reaction with (S)-(−)-α-methylbenzylamine and (R)-(+)-α-methylbenzylamine to synthesize two chiral (S)-(−)- and (R)-(+)Schiff base compounds.
It can also be combined with thiosemicarbazide to form 2-pyridinecarboxaldehyde thiosemicarbazone ligand (L) which can further complex with Ni(II) and Cu(II) salts (MX) to form [M(L)2X2] complexes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H56800A65204E45414
description
99%
description
97%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
97%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
181 °C (lit.)
bp
280-281 °C (lit.)
bp
82-85 °C/12 mmHg (lit.)
bp
240-241 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
170.6 °F
flash_point_c
77 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?