Kluczowe dokumenty
P73404
Pyrrole-2-carboxaldehyde
98%
Synonim(y):
2-Formylpyrrole
Wybierz wielkość
247,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
247,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
bp
217-219 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C5H5NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-4,6H
Klucz InChI
ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Funkcjonalna fluorescencyjna sonda nanocząsteczkowana bazie pirymidyny do wykrywania Pseudomonas aeruginosa: W badaniu wykorzystano pirolo-2-karboksaldehyd do opracowania fluorescencyjnej sondy nanocząsteczkowej opartej na pirymidynie do wykrywania Pseudomonas aeruginosa, zwiększając możliwości diagnostyczne w mikrobiologii (Kaur G et al., 2015).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?