Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 217,00 zł 162,75 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
162,75 zł
Cena katalogowa217,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
mp
209 °C (dec.) (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-3-4-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,5,6)
InChI key
XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 209 °C (dec.) (lit.) | mp 211-215 °C (lit.) | mp 293-298 °C | mp 218-220 °C (lit.) |
| functional group aldehyde | functional group - | functional group ether, hydroxyl | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?