Merck
P62402
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxaldehyde
97%
Synonim(y):
Isonicotinaldehyde
Wybierz wielkość
25 G
229,00 zł
100 G
724,00 zł
500 G
1316,00 zł
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
229,00 zł
100 G
724,00 zł
500 G
1316,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.11
Beilstein:
105342
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
bp
71-73 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.137 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H
Klucz InChI
BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Pyridinecarboxaldehyde is a heterocyclic building block used to prepare Schiff bases via a Korich-type reaction.[1]
Zastosowanie
4-Pyridinecarboxaldehyde can be used for the synthesis of:
  • ʅ,β-Unsaturated amides by coupling with N,N-disubstituted formamides.[2]
  • meso-Substituted A3-corroles.[3]
  • N-(4-pyridylmethyl)-L-valine as a ligand to construct zinc metal–organic frameworks (Zn-MOFs).[4]
  • 4′-Pyridyl terpyridines, with potential application as anticancer and antimicrobial agents.[5]
  • 4-pyridinecarboxaldehyde thiosemicarbazone, as a corrosion inhibitor for mild steel.[6]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
172.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
77.8 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Efficient synthesis of meso-substituted corroles in a H2O- MeOH mixture.
Koszarna B and Gryko DT
The Journal of Organic Chemistry, 71(10), 3707-3717 (2006)
Poly (ethyleneglycol)(PEG): a versatile reaction medium in gaining access to 4?-(pyridyl)-terpyridines.
Smith CB, et al.
Green Chemistry, 7(9), 650-654 (2005)
Experimental and theoretical evaluation of two pyridinecarboxaldehyde thiosemicarbazone compounds as corrosion inhibitors for mild steel in hydrochloric acid solution.
Xu B, et al.
Corrosion Science, 78(9), 260-268 (2014)
Sakineh Omidi et al.
Carbohydrate polymers, 208, 477-485 (2019-01-20)
Chitosan is an antibacterial biopolymer and conjugation of it with other antimicrobial agents can be a valuable method to improve the potential application of the resultant materials in the various industries such as cosmetics, food and packaging materials. In this
A combined computational/experimental study on HSA binding of two water-soluble Schiff base ligands derived from pyridine derivative and ethylendiamine.
Hajar Molaee et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 37(3), 641-648 (2018-02-03)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?