Merck
453153
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)zirconium(IV)
electronic grade, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Tetrakis(diethylamido)zirconium, Tetrakis(diethylamino)zirconium, Zirconium tetrakis(diethylamide)
About This Item
Wzór liniowy:
[(C2H5)2N]4Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
electronic grade
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: zirconium
współczynnik refrakcji
n20/D 1.51 (lit.)
tw
128 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CC)[Zr](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Zr/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
GOVWJRDDHRBJRW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Atomic number of base material: 40 Zirconium
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.