Merck
560030
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) tert-butoxide
electronic grade, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Tetra-tert-butoxyzirconium, ZTB, Zirconium tert-butanolate, Tetra-tert-butyl zirconate
Wybierz wielkość
5 G
1230,00 zł
25 G
5070,00 zł
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1230,00 zł
25 G
5070,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Zr[OC(CH3)3]4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.68
Beilstein:
3681870
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
electronic grade
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: zirconium
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
81 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)O[Zr](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
BGGIUGXMWNKMCP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Zirconium(IV) tert-butoxide may be used to synthesize chiral N-tert-butanesulfinyl trifluoromethyl ketimines.[1] Zirconia coatings on stainless steel substrates for optical applications can be prepared from zirconium (IV) tert-butoxide precursor by sol gel method.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient preparation of Ellman?s imines from trifluoromethyl ketones promoted by zirconium(IV) tert-butoxide
Kawanami T, et al.
Tetrahedron Letters, 54(52), 7202-7205 (2013)
Fabrication of zirconium oxide coatings on stainless steel by a combined laser/sol?gel technique.
Adraider Y, et al.
Ceramics International, 39(8), 9665-9670 (2013)
Produkty
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.