Kluczowe dokumenty
483656
Bis(cyclopentadienyl)dimethylzirconium(IV)
97%
Synonim(y):
Dimethyldicyclopentadienylzirconium, Dimethylzirconocene
About This Item
Wzór liniowy:
(C5H5)2Zr(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
mp
170 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
C[Zr]C.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2CH3.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H3;
Klucz InChI
BRHODLBZJKAKRN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Catalyst for:
- Cationic ring-opening polymerization reactions
- Markovnikov-selective intermolecular hydrothiolation of terminal alkynes
- Ziegler-Natta polymerizations of alkenes
- Methylalumination of heterosubstituted arylethynes
- Precatalyst for intramolecular hydroamination/cyclisation of aminoallenes
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?