Merck
579211
Sigma-Aldrich
Tetrakis(dimethylamido)zirconium(IV)
electronic grade, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
TDMAZ, Tetrakis(dimethylamino)zirconium(IV)
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2N]4Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
electronic grade
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
core: zirconium
mp
57-60 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)[Zr](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Zr/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
DWCMDRNGBIZOQL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tetrakis(dimethylamido) zirconium (IV) may be used as a precursor for atomic layer deposition of zirconium which find applications ranging from gas sensors to high-k dielectrics in microelectronics.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atomic layer deposition of ZrO2 and HfO2 nanotubes by template replication
Gu D, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 12.4, K25-K28 (2009)
Surface morphology and crystallinity control in the atomic layer deposition (ALD) of hafnium and zirconium oxide thin films.
Hausmann DM & Gordon RG
Journal of Crystal Growth, 249.1, 251-261 (2003)
Produkty
Learn about the different low temperature direct alcohol fuel cells based on nanostructured material catalysts and anion exchange membrane fuel cells.
Dowiedz się więcej o różnych niskotemperaturowych bezpośrednich alkoholowych ogniwach paliwowych opartych na katalizatorach z materiałów nanostrukturalnych i ogniwach paliwowych z membraną anionowymienną.
This article describes the use and advantages of polyoxometalate-based redox-flow batteries as electrochemical energy storage systems over Li-ion batteries.
Thin film solid oxide fuel cells offer technical advantages; review of TF-SOFC deposition methods for electrolyte thin films.
Zobacz wszystko