Merck
296074
Sigma-Aldrich
Lithium diethylamide
≥95%
Wybierz wielkość
50 G
1680,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
1680,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[Li]N(CC)CC
InChI
1S/C4H10N.Li/c1-3-5-4-2;/h3-4H2,1-2H3;/q-1;+1
Klucz InChI
AHNJTQYTRPXLLG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)