Przejdź do
669016
Tetrakis(dimethylamido)zirconium(IV)
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
TDMAZ, Tetrakis(dimethylamino)zirconium(IV)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)2N]4Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.53
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
7880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.99% (trace metals analysis)
form
solid
reaction suitability
core: zirconium
mp
57-60 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)[Zr](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Zr/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
InChI key
DWCMDRNGBIZOQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 40 Zirconium
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
579211478865725528
description
packaged for use in deposition systems
description
electronic grade, ≥99.99% trace metals basis
description
≥99.99%
description
packaged for use in deposition systems
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
assay
≥99.99% (trace metals analysis)
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥99.99%
assay
-
mp
57-60 °C (lit.)
mp
57-60 °C (lit.)
mp
332-339 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
reaction suitability
core: zirconium
reaction suitability
core: zirconium
reaction suitability
core: zirconium
reaction suitability
core: zirconium, reagent type: catalyst
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)