Przejdź do
289957
Sodium dodecylbenzenesulfonate
technical grade
Synonim(y):
SDBS, Dodecylbenzenesulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
652,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11C6H4SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.48
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-680-4
Beilstein/REAXYS Number:
4171051
MDL number:
Form:
powder
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
form
powder
mp
>300 °C (> 572 °F)
solubility
water: soluble 0,8  g/L °C
density
1 g/cm3 at at-20 °C (68 °F)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChI key
JHJUUEHSAZXEEO-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium dodecylbenzenesulfonate is an ionic surfactant.
Sodium dodecylbenzenesulfonate (SDBS) acts as a surfactant in the ionic self-assembly reaction of cyclophane BIMCP-1.
Application
Sodium dodecylbenzenesulfonate has been used to stabilize dispersions of graphene nanoflakes (GNFs) during the preparation of the liquid phase of GNFs. It can also suspend single-walled carbon nanotubes as individuals in aqueous media and also give well-resolved spectral features.
Sodium dodecylbenzenesulfonate was used to fabricate amperometic biosensors for glucose.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1305L9755
description
technical grade
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
99-100%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
water: soluble 0,8  g/L °C
solubility
-
solubility
-
density
1 g/cm3 at at-20 °C (68 °F)
density
-
density
-
form
powder
form
-
form
powder
mp
>300 °C (> 572 °F)
mp
-
mp
-
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
ester
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dodecylbenzenesulfonate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Solubility of sodium dodecyl benzene sulphonate in water in g/ml
    1 answer
    1. The solubility of this product has not been determined. According to the literature, Sodium dodecylbenzenesulfonate is sparingly soluble in water at 0.8mg/ml at room temperature. Higher concentrations will require heating at approximately 60°C.
      Helpful?
  4. What are the other species in this technical grade product Product 289957, Sodium dodecylbenzenesulfonate?
    1 answer
    1. We do not identify or quantify the potential impurities in this product; however, some potential impurities may be salts like sodium chloride and sodium sulfate, petroleum ether and water.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the expected pH range of Product 289957, Sodium dodecylbenzenesulfonate, in solution?
    1 answer
    1. Although we do not test the pH during our quality control process, we would expect the pH of a 10% aqueous solution to be between 6.0 and 9.5.
      Helpful?
  7. What does "technical grade" in the description of Product 289957, Sodium dodecylbenzenesulfonate?
    1 answer
    1. Products listed as "technical grade" are meant to be used for general purposes and are not always assigned a minimum standard for purity. Particularly, this product can contain various position isomers, isomers of various chain lengths or branched isomers.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Haida Gwaii, BC, Canada
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Zinc Battery Research
    Just what is needed to keep zinc electrode ions from passing through the separator sheet!
    Helpful?