Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Kluczowe dokumenty
666610
Tetrakis(dimethylamido)hafnium(IV)
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
TDMAH, Tetrakis(dimethylamino)hafnium(IV)
Wybierz wielkość
10 540,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
10 540,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.99% (trace metals analysis)
Formularz
low-melting solid
przydatność reakcji
core: hafnium
mp
26-29 °C (lit.)
gęstość
1.098 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CN(C)[Hf](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Hf/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
ZYLGGWPMIDHSEZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?