Merck
450235
Sigma-Aldrich
Potassium gold(III) chloride
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Potassium tetrachloroaurate(III), Gold potassium chloride
Wybierz wielkość
1 G
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
664,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
KAuCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
rozpuszczalność
H2O: soluble
alcohol: soluble
ethanol: soluble
ciąg SMILES
[K+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.K/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
Klucz InChI
JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
The yellow crystals of potassium gold chloride are soluble in water. 1,2
Zastosowanie
Key raw material for synthesis of new gold(III) dithiolate complexes for luminescence studies or possible uses as photosensitizers or photocatalysts.1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M. Adnan Mansour et al.
Inorganic chemistry, 37(18), 4625-4632 (2001-10-24)
Two Au(III) dithiolate complexes, [Au(dbbpy)(tdt)]PF(6) and Au(eta(2)-C,N-ppy)(tdt), (dbbpy = 4,4'-di-tert-butyl-2,2'-bipyridine; tdt = 3,4-toluenedithiolate; ppy = C-deprotonated 2-phenylpyridine), have been prepared and structurally characterized by X-ray crystallography. The complexes have low-energy absorption bands that exhibit mild solvatochromism (lambda(max) = 444 nm
Sergey S Zalesskiy et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(9), 3550-3559 (2013-01-02)
Soluble gold precatalysts, aimed for homogeneous catalysis, under certain conditions may form nanoparticles, which dramatically change the mechanism and initiate different chemistry. The present study addresses the question of designing gold catalysts, taking into account possible interconversions and contamination at
Andrew R Garcia et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 105, 167-172 (2013-02-05)
Fluorescent insulin fibrils gold nanoclusters (Au NCs) have been synthesized through the reduction of gold by human insulin in fibrillated form. Likewise, nanocluster formation has been regulated by insulin, working as a protein-based template. Environment- and surface-controlled experiments have shown
Jinan Chai et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(49), 19521-19525 (2011-11-23)
The ability to control the placement of individual protein molecules on surfaces could enable advances in a wide range of areas, from the development of nanoscale biomolecular devices to fundamental studies in cell biology. Such control, however, remains a challenge
Xiaorong Zhang et al.
Nanotechnology, 22(35), 355603-355603 (2011-08-11)
In this paper, a pH-inductive protein-scaffold biosynthesis of shape-tunable crystalline gold nanoparticles at room temperature has been developed. By simple manipulation of the reaction solution's pH, anisotropic gold nanoparticles including spheres, triangles and cubes could be produced by incubating an