Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 570,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
570,00 zł
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: gold
concentration
~52% Au
color
brown
density
3.9 g/mL at 25 °C
SMILES string
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
InChI key
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
- As a precursor to synthesize blue-emitting gold nanoclusters.
- As a dopant to enhance the optoelectronic properties of single-walled carbon nanotubes.
- To produce composite colloids of gold and polypyrrole.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~52% Au basis | description ~50% Au basis | description ACS reagent, ≥49.0% Au basis | description 99.995% trace metals basis |
| form powder | form powder or crystals | form powder, crystals or chunks | form crystals and lumps |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 3.9 g/mL at 25 °C | density 3.9 g/mL at 25 °C | density - | density 3.9 g/mL at 25 °C |
| reaction suitability core: gold | reaction suitability core: gold | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability core: gold, reagent type: catalyst |
| concentration ~52% Au | concentration ~50% Au | concentration ≥49.0% Au | concentration - |
| color brown | color yellow | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gold(III) chloride hydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?