Przejdź do
334049
Gold(III) chloride
99%
Synonim(y):
Trichlorogold
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AuCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.33
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-623-1
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
RJHLTVSLYWWTEF-UHFFFAOYSA-K
General description
Gold(III) chloride is a Lewis acid with monoclinic structure. It is a hygroscopic and light-sensitive solid. It is frequently utilized to dope organic conducting compounds, to boost their conductivity. It also serves as a catalyst in organic synthesis and a precursor to synthesize gold nanoparticles for various electrochemical applications.
Application
Gold(III) chloride can be used:
  • As a dopant to fabricate graphene protection layer between PEDOT:PSS and ITO for perovskite solar cells. It helps to enhance the photoconversion efficiency by protection ITO and collecting holes.
  • To fabricate flexible and transparent electrodes for OLEDs. It fills the defects in graphene and improves current efficiency without affecting the transmittance.
  • As a precursor for green synthesis of gold nanoparticles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
37994850790254169
description
99%
description
≥99.99% trace metals basis
description
~50% Au basis
description
99.995% trace metals basis
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
crystals and lumps
assay
99%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
-
assay
99.995% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: gold
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: gold
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gold(III) chloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review