Przejdź do
484385
Gold(III) chloride solution
99.99% trace metals basis, 30 wt. % in dilute HCl
Synonim(y):
Auric chloride, Gold trichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 310,00 zł
10 463,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HAuCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.79
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
liquid
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
liquid
composition
Au, 17 wt. %
reaction suitability
core: gold
concentration
30 wt. % in dilute HCl
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
density
1.637 g/mL at 25 °C
SMILES string
[H][Au](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH/h;4*1H/q+3;;;;/p-3
InChI key
VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
General description
Gold(III) chloride solution, commonly called asauric chloride or auric acid is widely used as a precursor to synthesize goldcomplexes and stable gold nanoparticles. It also finds application in the fieldof catalysis.
Application
Gold(III) chloride solution can be used:
  • As a starting material to prepare thiolate-stabilized gold nanoparticles.
  • As an efficient catalyst for single-pot oxidative functionalization of alkanes and alcohols.
  • As a catalyst for diastereoselective alkylation reactions with chiral benzylic acetates.
Suitable precursormaterial for the synthesis of Gold nanorods by using Seed-Mediated Growth Methodwhich has been used for cancer cell imaging and photothermal therapy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
481130450073450936
description
99.99% trace metals basis, 30 wt. % in dilute HCl
description
99.9% trace metals basis
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
form
liquid
form
powder
form
-
form
-
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤1500 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
density
1.637 g/mL at 25 °C
density
7.57 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
3.16 g/mL at 25 °C (lit.)
composition
Au, 17 wt. %
composition
-
composition
-
composition
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?