Przejdź do
334545
Potassium gold(III) chloride
98%
Synonim(y):
Potassium tetrachloroaurate(III), Gold potassium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
722,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KAuCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.88
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-190-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Solubility:
H2O: soluble, alcohol: soluble, ethanol: soluble
722,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: potassium
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
[K+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.K/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChI key
JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
General description
The yellow crystals of potassium gold chloride are soluble in water. 1,2
Application
Key raw material for synthesis of new gold(III) dithiolate complexes for luminescence studies or possible uses as photosensitizers or photocatalysts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5078050790379867
description
98%
description
~52% Au basis
description
~50% Au basis
description
99.95% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline
solubility
alcohol: soluble, H2O: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
99.95% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: potassium
reaction suitability
core: gold
reaction suitability
core: gold
reaction suitability
core: potassium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium gold(III) chloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)