Przejdź do
379948
Gold(III) chloride
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Trichlorogold
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
734,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AuCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.33
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-623-1
MDL number:
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Form:
solid
734,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
RJHLTVSLYWWTEF-UHFFFAOYSA-K
General description
Gold(III) chloride is also known as auric chloride. It is a reddish-brown crystalline diamagnetic solid used in various fields such as catalysis, electroplating of gold, nanomaterial synthesis, and as reference material in spectroscopic techniques. It behaves as a Lewis acid and easily forms complexes.
Application
Gold(III) chloride can be used:
  • As a precursor to prepare gold nanoparticles.
  • As a dopant to fabricate graphene-protecting layers to enhance the stability and power conversion efficiency of perovskite solar cells.
  • As an anode interfacial modifier to enhance the built-in potential and interface resistance of polymer solar cells.
  • To fabricate flexible electrodes for organic light-emittingdiodes(OLEDs). Gold particles fill in graphene defects and reduce surfaceresistance resulting in enhanced carrier concentration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33404950780484385
description
≥99.99% trace metals basis
description
99%
description
~52% Au basis
description
99.99% trace metals basis, 30 wt. % in dilute HCl
form
solid
form
powder
form
powder
form
liquid
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99%
assay
-
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
-
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: gold
reaction suitability
core: gold
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gold(III) chloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?