Przejdź do
398411
Gold(I) iodide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Gold monoiodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
941,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AuI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-656-3
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
solid
941,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
120 °C (dec.) (lit.)
density
8.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Au]
InChI
1S/Au.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
General description
AuI can be prepared by adding KI in an acidic solution of HAuCl4.
Application
Gold(I) iodide may be used as a catalyst in Sonogashira reactions, wherein terminal alkynes were reacted with aryl iodides and bromides to yield corresponding cross coupling products.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
578606229911450952
description
99.9% trace metals basis
description
powder, 99.999% trace metals basis
description
≥99.99% trace metals basis
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
120 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
661 °C (lit.)
mp
446 °C (lit.)
density
8.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)